Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Stool DNA
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E.Z.N.A.®
D4015-00EA 20.1 EUR
D4015-00 D4015-02 D4015-01
Kit E.Z.N.A.® Stool DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Stool DNA permet l'isolation rapide et fiable d'ADN total de grande qualité à partir d'échantillons de selles frais ou congelés. Jusqu'à 200 mg d'échantillons de selles peuvent être traités en moins de 60 minutes. Ce système associe les propriétés de liaison réversible de l'acide nucléique de la matrice HiBind à la vitesse et à la polyvalence des colonnes de centrifugation pour supprimer l'acide humique, les polysaccharides, les composés phénoliques et les inhibiteurs d'enzymes des échantillons de selles. L'ADN purifié peut s'utiliser pour la PCR, la digestion par enzymes de restriction et l'hybridation.
  • Un ADN de grande qualité obtenu en moins d'une heure
  • Tampons optimisés garantissant un ADN pur à chaque fois
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
  • Aucune extraction au phénol/chloroforme