Imprimer
Kit ADN E.Z.N.A.® HP Plant
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D2485-02EA 557 EUR
D2485-02
Kit ADN E.Z.N.A.® HP Plant
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® HP Plant DNA est conçu pour la récupération efficace d'une quantité pouvant atteindre 60 kb d'ADN génomique à partir d'échantillons de tissu de plantes, frais et séchés, riches en lipides, polyphénols, polysaccharides ou autres tissus dont la concentration en ADN est moindre. Il est possible de traiter jusqu'à 100 mg d'échantillon humide ou 30 mg d'échantillon sec en moins de 60 minutes. Cette procédure s'appuie sur les propriétés bien établies du détergent cationique, bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB), conjointement avec la liaison ADN sélective de matrice HiBind® d'Omega Bio-tek. Les échantillons sont soumis à homogénéisation et lyse dans un tampon de force ionique élevée contenant du CTAB puis extraits avec du chloroforme pour supprimer les polysaccharides et autres composants entravant de nombreuses isolations d'ADN et applications en aval. Après ajustement des conditions de liaison, l'ADN est ensuite purifié à l'aide de colonnes HiBind de centrifugation d'ADN. Les protéines et autres contaminants sont supprimés pour générer un ADN génomique de haute qualité adapté aux applications en aval telles que la digestion par endonucléase, l'amplification du cycle thermique et les techniques d'hybridation.
  • Isolation d'ADN en 60 minutes après lyse
  • Purification d'ADN reproductible à partir d'un grand nombre de sources d'échantillons
  • ADN purifié adapté pour toute application
  • Purification efficace d'ADN à partir d'échantillons, même spécifiques