Imprimer
Thioacetazone
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOICRS0430EA 660 EUR
PROOICRS0430
Thioacetazone
Thioacetazone
Formule: C₁₀H₁₂N₄OS
Numéro MDL: MFCD00022157
Numéro CAS: 104-06-3
EINECS: 203-170-6