Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃Cl₃O₃ Poids moléculaire: 241,46 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00075245 Numéro CAS: 40932-60-3 EINECS: 255-144-9 |