(±)-Aspartic acid
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₇NO₄ Poids moléculaire: 133,10 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00063083 Numéro CAS: 617-45-8 EINECS: 210-513-3 |