Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC18404DAEA 0 EUR
MAYBCC18404DA MAYBCC18404CB
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Numéro MDL: MFCD02681938
Numéro CAS: 99662-34-7