5-Methylnicotinamide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈N₂O Poids moléculaire: 136,15 g/mol Point de fusion: 166…168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664041 Numéro CAS: 70-57-5 EINECS: 000-000-0 |