3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀ClFO₂ Poids moléculaire: 216,64 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832347 Numéro CAS: 1017779-05-3 |