Imprimer
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H34220.03EA 119 EUR
H34220.03 H34220.MD H34220.06
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Formule: C₆H₆BrN₃S
Point de fusion: 217…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380711
Numéro CAS: 439578-83-3