Imprimer
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H34120.MDEA 33.6 EUR
H34120.MD H34120.06 H34120.03
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea
Formule: C₆H₅Cl₂N₃S
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15525457
Numéro CAS: 31545-32-1