Imprimer
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33291.MDEA 46.7 EUR
H33291.MD H33291.03
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Formule: C₆H₆ClN₃S
Poids moléculaire: 187,65 g/mol
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380707
Numéro CAS: 1824186-34-6