Imprimer
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12219.03EA 106 EUR
L12219.03 L12219.06
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea
Formule: C₈H₇N₃S
Poids moléculaire: 177,23
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041175
Numéro CAS: 3460-55-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III