Imprimer
Thiodicarb
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC17490000EA 128 EUR
EHERC17490000
Thiodicarb
Thiodicarb
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₄S₃
Numéro MDL: MFCD00145401
Numéro CAS: 59669-26-0
EINECS: 261-848-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I