Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 217,27 Point de fusion: 114…117 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00043309 Numéro CAS: 51779-32-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |