Calcium pyruvate, anhydre 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₆CaO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037199 Numéro CAS: 52009-14-0 EINECS: 257-599-9 |