Imprimer
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO158801000EA 236 EUR
ACRO158801000 ACRO158800100
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formule: C₇H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 175,2 g/mol
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002690
Numéro CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm