N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 175,2 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00002690 Numéro CAS: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |