Imprimer
Ethyl acetopyruvate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO214010050EA 76.2 EUR
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Formule: C₇H₁₀O₄
Poids moléculaire: 158,15
Point d'ébullition: 101…103 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1,12 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009124
Numéro CAS: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %