L(+)-Diisopropyl tartrate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₈O₆ Poids moléculaire: 234,25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00064450 Numéro CAS: 2217-15-4 EINECS: 218-709-0 |