Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Formule:
C₂H₆ClNO₂ Poids moléculaire: 111,53 g/mol Point de fusion: 175…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012872 Numéro CAS: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |