Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formule:
C₂H₆ClNO₂ Poids moléculaire: 111,53 |
Numéro MDL:
MFCD00012872 Numéro CAS: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |