N-Phenylglycine 93%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉NO₂ Poids moléculaire: 151,17 Point de fusion: 121…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014009 Numéro CAS: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Ochre to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 127 °C |
HPLC | ≥91 % |
Titration with TBAH | ≥91 % |