Imprimer
Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14593.14EA 63.2 EUR
14593.14 14593.22
Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Formule: C₆Dy₂O₁₂·10H₂O
Poids moléculaire: 769,21 (589,06 anhy)
Point de fusion: 40 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150482
Numéro CAS: 24670-07-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III