Imprimer
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B20824.09EA 156 EUR
B20824.09 B20824.88 B20824.18
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea ≥97%
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea
Formule: C₈H₁₀N₂S
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086629
Numéro CAS: 4104-75-0
EINECS: 223-877-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III