(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂O₂S Poids moléculaire: 136,21 Point d'ébullition: 170…171 °C Densité: 1,022 Point éclair: 53 °C (127 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009848 Numéro CAS: 40015-15-4 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,III |