Diclofenac sel de sodium
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ Poids moléculaire: 318,1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00082251 Numéro CAS: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |