Imprimer
Diclofenac sel de sodium
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0006.00EA 3300 EUR
PROOMM0006.00
Diclofenac sel de sodium
Diclofenac sel de sodium
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III