Imprimer
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO104471000EA 440 EUR
ACRO104471000 ACRO104470050 ACRO104470250
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
Poids moléculaire: 256,26
Point de fusion: 170…173 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013142
Numéro CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes