Borane trimethylamine complex 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₁₂BN Poids moléculaire: 72,95 g/mol Point de fusion: 92…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012420 Numéro CAS: 75-22-9 EINECS: 200-850-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |