Borane trimethylamine complex 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₁₂BN Poids moléculaire: 72,95 g/mol Point d'ébullition: 172 °C Point de fusion: 93…95 °C Densité: 0,81 Point éclair: 64 °C (147 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012420 Numéro CAS: 75-22-9 EINECS: 200-850-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |