[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₄H₂₂Br₂FeP₂Pd Poids moléculaire: 814,56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09953448 Numéro CAS: 124268-93-5 |