[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂ Poids moléculaire: 683,98 g/mol Point de fusion: 285 °C |
Numéro MDL:
MFCD00270284 Numéro CAS: 67292-34-6 |