Imprimer
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41225.14EA 1290 EUR
41225.14 41225.03 41225.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formule: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Poids moléculaire: 816,64 g/mol
Point de fusion: 275…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792899
Numéro CAS: 95464-05-4