Tin(II) phthalocyanine
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃₂H₁₆N₈Sn Poids moléculaire: 631,233 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058867 Numéro CAS: 15304-57-1 UN: 3146 ADR: 6.1,III |