Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054210 Numéro CAS: 18253-54-8 UN: 3146 ADR: 6.1,III |