Imprimer
3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23686.22EA 238 EUR
B23686.22 B23686.06 B23686.14
3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride ≥98%
3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035332
Numéro CAS: 1020-16-2
EINECS: 213-815-3