Carbamazepine
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₂N₂O Poids moléculaire: 236,27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005073 Numéro CAS: 298-46-4 EINECS: 206-062-7 |