Carbamazepine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Cytochrome P450 3A4 inducing anti-epileptic drug; ligand for the GABA-A receptor benzodiazepine modulatory site
Formule:
C₁₅H₁₂N₂O Poids moléculaire: 236,27 Point de fusion: 189…192 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005073 Numéro CAS: 298-46-4 EINECS: 206-062-7 |