Imprimer

Carbamazepine

Marques : U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

USPH1093001EA 353 EUR
USPH1093001
Carbamazepine
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 236,27
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR