Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23989.22EA 882 EUR
ABCRAB134122.0005 B23989.22 B23989.14 B23989.06
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Point éclair: 142 °C (287 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006415
Numéro CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II