Imprimer
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PROOCILCLM-309-0.5EA 1600 EUR
PROOCILCLM-309-0.5 PROOCIL-CLM-309-1
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Toluene[methyl-¹³C]
Formule: C₆H₅CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084093
Numéro CAS: 6933-23-9
UN: 1294
ADR: 3,II