(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M dans l'hexanes
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₁₀N₂Si Poids moléculaire: 114,22 g/mol Densité: 0,718 Point éclair: –23 °C (–10 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053946 ADR: 6.1,I |