Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₀O₇·1H₂O Poids moléculaire: 234,14 g/mol (216,14 anhy) Point de fusion: 134…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151051 Numéro CAS: 207300-70-7 EINECS: 239-065-7 |