Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂H₆BrCuS Poids moléculaire: 205,58 g/mol Point de fusion: 132 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043295 Numéro CAS: 54678-23-8 EINECS: 259-292-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |