Diosmin
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Natural flavanoid with anti-inflammatory effects
Formule:
C₂₈H₃₂O₁₅ Poids moléculaire: 608,5 g/mol Point de fusion: 274 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009772 Numéro CAS: 520-27-4 EINECS: 208-289-7 |