Imprimer
Diosmin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDQMY0000095EA 225 EUR
EDQMY0000095
Diosmin
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
Poids moléculaire: 608,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
EINECS: 208-289-7