Imprimer
Diosmin
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM14577662EA 0 EUR
MOLEM14577662
Diosmin
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
EINECS: 208-289-7