Hesperidin
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₈H₃₄O₁₅ |
Numéro MDL:
MFCD00075663 Numéro CAS: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...