Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles 15.2x45 cm (6.0x18 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13505.KGEA 75.9 EUR
13505.KG 13505.KJ
Brass (alloy 260), en feuilles 15.2x45 cm (6.0x18 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Brass (alloy 260)