Imprimer
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45135.GTEA 26.3 EUR
45135.GT 45135.HB
Brass (alloy 260), en feuilles, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Brass (alloy 260)